05-689
Anti-HP1α Antibody, clone15.19s2
clone 15.19s2, Upstate®, from mouse
Sinônimo(s):
Antigen p25, HP1 alpha, HP1Hs alpha, Heterochromatin protein 1 homolog alpha, chromobox homolog 5 (Drosophila HP1 alpha), chromobox homolog 5 (HP1 alpha homolog, Drosophila), heterochromatin protein 1-alpha
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
15.19s2, monoclonal
reatividade de espécies
mouse, vertebrates, human
fabricante/nome comercial
Upstate®
técnica(s)
ChIP: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... CBX5(23468)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
A previous lot of this antibody has been reported by an independent laboratory to detect HP1a in NIH/3T3 nuclei (Ayyanathan, K., 2003).
Immunoprecipitation/Chromatin Immunoprecipitation:
A previous lot of this antibody has been reported by an independent laboratory to immunoprecipitate HP1α from nuclear extracts and formalin-cross-linked chromatin (Ayyanathan, K., 2003).
Epigenetics & Nuclear Function
Chromatin Biology
RNA Binding Protein (RBP)
Qualidade
Western Blot Analysis:
0.5-2 µg/mL of this lot detected HP1α protein in acid-extracted HeLa cell lysates.
Descrição-alvo
Ligação
forma física
Armazenamento e estabilidade
Handling Recommendations:
Upon receipt, and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Nota de análise
HeLa, NIH/3T3 and COS cell lysates.
Outras notas
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1