04-1624
Anti-Centrin Antibody, clone 20H5
clone 20H5, from mouse
Sinônimo(s):
Caltractin isoform 2, EF-hand protein, calcium binding protein, centrin 1, centrin, EF-hand protein, 1
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
20H5, monoclonal
reatividade de espécies
rat, human, mouse
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2aκ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... CETN1(1068)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Epigenetics & Nuclear Function
Cell Cycle, DNA Replication & Repair
Qualidade
Western Blot Analysis: 1 µg/ml of this antibody detected Centrin on 10 µg of HeLa cell lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
HeLa cell lysate
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1