T9026
Anti-TUBA4A (TUBA1) Antibody
mouse monoclonal, DM1A
Sinônimo(s):
Anti-α-tubulina monoclonal
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Anti-α-tubulina monoclonal, clone DM1A, ascites fluid
fonte biológica
mouse
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
ascites fluid
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
DM1A, monoclonal
peso molecular
antigen ~50 kDa
contém
15 mM sodium azide
reatividade de espécies
yeast, mouse, amphibian, human, rat, chicken, fungi, bovine
validação aprimorada
independent ( antibodies)
Learn more about Antibody Enhanced Validation
técnica(s)
indirect immunofluorescence: 1:500 using cultured chicken fibroblasts
western blot: 1:500 using human or chicken fibroblasts
Isotipo
IgG1
nº de adesão UniProt
aplicação(ões)
research pathology
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... TUBA4A(7277)
mouse ... Tuba1a(22142)
rat ... Tuba1a(64158)
Descrição geral
O anticorpo monoclonal anti-α-tubulina (isotipo de IgG1 de camundongo) é derivado de hibridoma DM1A, produzido pela fusão de células de mieloma e esplenócitos de camundongo de camundongos BALB/c imunizados. Microtúbulos de cérebro de galinha purificados foram usados como imunógenos. O isotipo é determinado por um imunoensaio de difusão dupla usando reagentes de isotipagem de anticorpo monoclonal de camundongo, número de produto ISO2. O produto é um anticorpo monoclonal purificado anti-α-tubulina de proteína A conjugado a isotiocianato de fluoresceína, isômero I. É purificado por filtração em gel e não contém FITC livre detectável. O anticorpo monoclonal de camundongo anti-α-tubulina FITC reconhece especificamente um epítopo na terminação carbóxi da α-tubulina. Ele localiza a α-tubulina em humanos, macacos, bovinos, galinhas, cabras, murinos, ratos, ratos-do-deserto, hamsters, ratos-canguru, anfíbios, ouriços-do-mar, tripanossomas, leveduras, fungos e tabaco.
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
O anticorpo monoclonal anti-α-tubulina produzido em camundongo foi usado na detecção de α-tubulina:
- em linhagens celulares de câncer de mama e osteossarcoma humano por western blot
- em células HeLa por microscopia de imunofluorescência
- por imunocoloração
- detecção imuno-histoquímica em embriões de Xenopus
Ações bioquímicas/fisiológicas
A α/β-tubulina é o principal componente estrutural dos microtúbulos. Essas estruturas intracelulares filamentosas, cilíndricas e ocas estão presentes em quase todas as células eucarióticas. A autoformação de α/β-tubulina leva a estruturas microtubulares polares formadas a partir de fios dispostos linearmente de pares de α- e β-tubulina alternados voltados para a mesma direção. Os microtúbulos funcionam como elementos estruturais e móveis na mitose, transporte intracelular, motilidade flagelar ciliar e geração e manutenção do formato celular. A α/β-tubulina e a γ-tubulina são membros da superfamília tubulina de proteínas. A α/β-tubulina é um heterodímero formado por uma cadeia de α-tubulina e uma cadeia de β-tubulina; cada subunidade tem um peso molecular de 55 kDa e elas são consideravelmente homólogas.
Armazenamento e estabilidade
Para armazenamento prolongado, a solução pode ser congelada em alíquotas de trabalho. Não é recomendado congelar e descongelar repetidamente nem armazenar em congeladores do tipo “frost-free”. Se houver leve turbidez após o armazenamento prolongado, clarifique a solução por centrifugação antes do uso.
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Microtubules of the eukaryotic cytoskeleton are composed of a heterodimer of α- and β-tubulin. In addition to α-and β-tubulin, several other tubulins have been identified, bringing the number of distinct tubulin classes to seven.
High titer lentiviral particles including beta-actin, alpha-tubulin and vimentin used for live cell analysis of cytoskeleton structure proteins.