05-829X-555
Anti-α-Tubulin Antibody, Alexa Fluor™ 555 conjugate
clone DM1A, from mouse, ALEXA FLUOR™ 555
Sinônimo(s):
Anti-B-ALPHA-1, Anti-LIS3, Anti-TUBA3
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
ALEXA FLUOR™ 555
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
DM1A, monoclonal
reatividade de espécies
pig, guinea pig, human, avian, mouse, bovine, rat
fabricante/nome comercial
Chemicon®
Upstate®
técnica(s)
immunofluorescence: suitable
Isotipo
IgG1
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... TUBA1A(7846)
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Cell Structure
Cytoskeleton
Qualidade
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2