SAB4200715
Anti-β-tubulin antibody, Mouse monoclonal
clone 2-28-33, purified from hybridoma cell culture
Sinônimo(s):
Anti-TUBB1
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified from hybridoma cell culture
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
2-28-33, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
~50 kDa
reatividade de espécies
dog, chicken, rat, bovine, monkey, human, mouse
concentração
~1.0 mg/mL
técnica(s)
immunoblotting: 0.5 μg/mL using mouse embryo fibroblast NIH-3T3 cells extract
immunofluorescence: 1-2 μg/mL using human foreskin fibroblast HS68 cells
immunohistochemistry: suitable
Isotipo
IgG1
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... TUBB(203068)
mouse ... Tubb3(22152)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
- in immunoblotting
- in immunofluorescence
- in immunohistochemistry
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
SAB4200715-100UL | 4061838026545 |