T5201
Anti-β-Tubulin antibody, Mouse monoclonal
clone TUB 2.1, purified from hybridoma cell culture
Sinônimo(s):
Monoclonal Anti-β-Tubulin
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
TUB 2.1, monoclonal
forma
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen 55 kDa
reatividade de espécies
human, rat, frog, moth, mouse, plant, rabbit, chicken, bovine, wheat, sea urchin, hamster
embalagem
antibody small pack of 25 μL
concentração
~2 mg/mL
técnica(s)
immunoelectrophoresis: suitable
immunohistochemistry: suitable
indirect immunofluorescence: 10-20 μg/mL using cultured chicken fibroblasts
microarray: suitable
western blot: 2-4 μg/mL using chicken fibroblasts cell extract
Isotipo
IgG1
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... TUBB(203068) , TUBB1(81027) , TUBB1(81027) , TUBB1(81027) , TUBB1(81027) , TUBB2A(7280) , TUBB2A(7280) , TUBB2A(7280) , TUBB2A(7280) , TUBB2C(10383) , TUBB2C(10383) , TUBB2C(10383) , TUBB2C(10383)
mouse ... Tubb1(104068) , Tubb1(104068) , Tubb1(104068) , Tubb1(104068) , Tubb2a(22151) , Tubb2a(22151) , Tubb2a(22151) , Tubb2a(22151) , Tubb2c(227613) , Tubb2c(227613) , Tubb2c(227613) , Tubb2c(227613) , Tubb3(22152)
rat ... Tubb2(29212) , Tubb2(29212) , Tubb2(29212) , Tubb2(29212) , Tubb2c(296554) , Tubb2c(296554) , Tubb2c(296554) , Tubb2c(296554)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
- 2-dimensional electrophoresis
- sperm motility
- immunohistochemistry,
- immunofluorescence
- immunoblotting
- immunocytochemistry
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2