A5441
Anti-β-Actin (ACTB) Antibody
mouse monoclonal, AC-15
Sinônimo(s):
Antiβ-actina monoclonal
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Antiβ-actina monoclonal, clone AC-15, ascites fluid
fonte biológica
mouse
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
ascites fluid
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
AC-15, monoclonal
peso molecular
antigen 42 kDa
contém
15 mM sodium azide
reatividade de espécies
sheep, carp, feline, chicken, rat, mouse, Hirudo medicinalis, rabbit, canine, pig, human, bovine, guinea pig
não deve reagir com
Dictyostelium discoideum
técnica(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: 1:1,000-1:2,000 using cultured human or chicken fibroblasts
western blot: 1:5,000-1:10,000 using cultured human or chicken fibroblast cell extracts
Isotipo
IgG1
nº de adesão UniProt
aplicação(ões)
research pathology
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... ACTB(60)
mouse ... Actb(11461)
rat ... Actb(81822)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
- em coloração para imunofluorescência
- em immunoblotting
- em imuno-histoquímica
- como controle para arranjos de proteínas
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Artigos
Loading controls in western blotting application.