A2103
Anti-γ-Actin (ACTG1) Antibody
rabbit polyclonal
Sinônimo(s):
Actin Detection Antibody, Rabbit Anti-Actin
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Anti-Actin, N-terminal antibody produced in rabbit, ~0.5 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen 42 kDa
reatividade de espécies
frog, rat, mouse, chicken, human
embalagem
antibody small pack of 25 μL
validação aprimorada
independent
Learn more about Antibody Enhanced Validation
concentração
~0.5 mg/mL
técnica(s)
immunocytochemistry: 1-2 μg/mL using cultured chicken fibroblasts
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 2-4 μg/mL using sections of human appendix, mouse heart, and frog skeletal muscle
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 0.5-1 μg/mL using whole extract of the human epitheloid carcinoma HeLa cell line.
western blot: 2-4 ng/mL using whole extract of rat skeletal muscle
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... ACTA1(58) , ACTA2(59) , ACTB(60) , ACTC1(70) , ACTG1(71) , ACTG2(72)
mouse ... Acta1(11459) , Acta2(11475) , Actb(11461) , Actc1(11464) , Actg1(11465) , Actg2(11468)
rat ... Acta1(29437) , Acta2(81633) , Actb(81822) , Actc1(29275) , Actg1(287876) , Actg2(25365)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
- immunoblotting
- quantitative chromatin immunoprecipitation (qChIP)
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?