F3046
Monoclonal Anti-Actin–FITC antibody produced in mouse
clone AC-40, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Monoclonal Anti-Actin
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
FITC conjugate
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
AC-40, monoclonal
forma
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen 42 kDa
reatividade de espécies
human, Xenopus, hamster, mouse, guinea pig, rat, rabbit, snail, sheep, canine, carp, chicken, pig, bovine, viper, goat
técnica(s)
direct immunofluorescence: 1:75 using cultured human or chicken fibroblasts
Isotipo
IgG2a
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... ACTA1(58) , ACTA1(58) , ACTA1(58) , ACTA2(59) , ACTA2(59) , ACTA2(59) , ACTB(60) , ACTB(60) , ACTB(60) , ACTC1(70) , ACTC1(70) , ACTC1(70) , ACTG1(71) , ACTG1(71) , ACTG1(71) , ACTG2(72) , ACTG2(72) , ACTG2(72)
mouse ... Acta1(11459) , Acta1(11459) , Acta1(11459) , Acta2(11475) , Acta2(11475) , Acta2(11475) , Actb(11461) , Actb(11461) , Actb(11461) , Actc1(11464) , Actc1(11464) , Actc1(11464) , Actg1(11465) , Actg1(11465) , Actg1(11465) , Actg2(11468) , Actg2(11468) , Actg2(11468)
rat ... Acta1(29437) , Acta1(29437) , Acta1(29437) , Acta2(81633) , Acta2(81633) , Acta2(81633) , Actb(81822) , Actb(81822) , Actb(81822) , Actc1(29275) , Actc1(29275) , Actc1(29275) , Actg1(287876) , Actg1(287876) , Actg1(287876) , Actg2(25365) , Actg2(25365) , Actg2(25365)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Outras notas