F5636
Monoclonal Anti-FITC antibody produced in mouse
clone FL-D6, ascites fluid
Sinônimo(s):
Monoclonal Anti-FITC
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
ascites fluid
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
FL-D6, monoclonal
contém
15 mM sodium azide
técnica(s)
indirect ELISA: 1:2,500 using FITC-conjugate
indirect immunofluorescence: suitable
Isotipo
IgG1
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?