E3263
Efaroxan hydrochloride
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
2-Ethyl-2-(imidazolin-2-yl)-2,3-dihydrobenzofuran hydrochloride, RX 821037A
Ensaio
≥98% (HPLC)
solubilidade
H2O: >20 mg/mL
cadeia de caracteres SMILES
Cl.CCC1(Cc2ccccc2O1)C3=NCCN3
InChI
1S/C13H16N2O.ClH/c1-2-13(12-14-7-8-15-12)9-10-5-3-4-6-11(10)16-13;/h3-6H,2,7-9H2,1H3,(H,14,15);1H
chave InChI
DWOIUCRHVWIHAH-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... ADRA1A(148) , ADRA1B(147) , ADRA1D(146) , ADRA2A(150) , ADRA2B(151) , ADRA2C(152)
Categorias relacionadas
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?