M4910
1-Methylhistamine dihydrochloride
≥98% (TLC), powder
Sinônimo(s):
1-Methyl-4-(β-aminoethyl)imidazole dihydrochloride
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
1-Methylhistamine dihydrochloride, ≥98% (TLC), powder
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (TLC)
Formulário
powder
solubilidade
water: 49.00-51.00 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Cl[H].Cl[H].Cn1cnc(CCN)c1
InChI
1S/C6H11N3.2ClH/c1-9-4-6(2-3-7)8-5-9;;/h4-5H,2-3,7H2,1H3;2*1H
chave InChI
AGXVEALMQHTMSW-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... HRH1(3269) , HRH2(3274) , HRH3(11255) , HRH4(59340)
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?