H7250
Histamine dihydrochloride
≥99% (TLC), powder, endogenous histamine receptor agonist
Sinônimo(s):
2-(4-Imidazolyl)ethylamine dihydrochloride
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Histamine dihydrochloride, ≥99% (TLC), powder
Nível de qualidade
Ensaio
≥99% (TLC)
Formulário
powder
cor
white to off-white
pf
249-252 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Cl[H].Cl[H].NCCc1c[nH]cn1
InChI
1S/C5H9N3.2ClH/c6-2-1-5-3-7-4-8-5;;/h3-4H,1-2,6H2,(H,7,8);2*1H
chave InChI
PPZMYIBUHIPZOS-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... HRH1(3269) , HRH2(3274)
Descrição geral
Aplicação
- as a orthograde cotransmitter in producing excitatory postsynaptic potential (EPSP)
- to determine its level in fish using HPLC (high performance liquid chromatography)
- to assess the tracheal response to antigens in guinea-pigs
Características e benefícios
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Conteúdo relacionado
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Neuroscience