59964
Histamine
analytical standard
Sinônimo(s):
2-(4-Imidazolyl)ethylamine
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
Ensaio
≥97.0% (TLC)
≥97.0% (anhydrous basis, NT)
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Impurezas
≤4.0% water
cor
white to light yellow
pb
167 °C/0.8 mmHg (lit.)
pf
83-84 °C (lit.)
formato
neat
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
NCCc1c[nH]cn1
InChI
1S/C5H9N3/c6-2-1-5-3-7-4-8-5/h3-4H,1-2,6H2,(H,7,8)
chave InChI
NTYJJOPFIAHURM-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... HRH1(3269)
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Protocolos
HPLC Analysis of Biogenic Amines on Ascentis® RP-Amide