H128
(R)(−)-α-Methylhistamine dihydrochloride
solid, ≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
(R)(−)-α-Methyl-1H-imidazole-4-ethanamine dihydrochloride
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
solid
atividade óptica
[α]22/D −4°, c = 0.8 in H2O(lit.)
condição de armazenamento
desiccated
cor
white to off-white
solubilidade
H2O: soluble
cadeia de caracteres SMILES
Cl.Cl.C[C@@H](N)Cc1c[nH]cn1
InChI
1S/C6H11N3.2ClH/c1-5(7)2-6-3-8-4-9-6;;/h3-5H,2,7H2,1H3,(H,8,9);2*1H/t5-;;/m1../s1
chave InChI
IZHCNQFUWDFPCW-ZJIMSODOSA-N
Informações sobre genes
human ... HRH3(11255)
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?