Documentos Principais
MAK052
Sigma-Aldrich
Ensaio de atividade de ALT
sufficient for 100 colorimetric or fluorometric tests
Sinônimo(s):
Kit de ensaio de atividade da alanina aminotransferase, Kit de ensaio de atividade da transaminase glutâmico-pirúvica sérica, Kit de ensaio de atividade de SGPT
About This Item
Código UNSPSC:
12161503
NACRES:
NA.84
uso
sufficient for 100 colorimetric or fluorometric tests
método de detecção
colorimetric
fluorometric
doença(s) relevante(s)
gastrointestinal diseases
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
human ... GPT(2875)
mouse ... GPT(76282)
rat ... GPT(81670)
Descrição geral
A alanina aminotransferase (ALT), também conhecida como transaminase glutâmico-pirúvica sérica (SGPT), é uma enzima dependente de piridoxal-fosfato que catalisa a transferência reversível de um grupo amina da alanina para α-cetoglutarato, gerando piruvato e glutamato. A ALT é encontrada principalmente no fígado e no soro, mas também ocorre em outros tecidos. Lesões hepatocelulares muitas vezes resultam em um aumento dos níveis de ALT sérica e estes podem ser usados como um marcador para dano hepático.
Aplicação
O kit de ensaio de atividade da ALT foi usado para determinar a atividade da alanina aminotransferase (ALT) em amostras de soro.
Características e benefícios
Compatível com sistemas de manuseio de alto rendimento.
Adequação
Adequado para a medição da atividade de alanina aminotransferase (ALT) em amostras biológicas, inclusive tecidos, células e soro
Princípio
O kit de ensaio de atividade de ALT fornece um procedimento simples e direto para medir a atividade da ALT em diversas amostras biológicas.
A atividade da ALT é determinada por um ensaio enzimático acoplado, que resulta em um produto colorimétrico (570 nm)/fluorimétrico (λex = 535/λem = 587 nm), proporcional ao piruvato gerado. Uma unidade de ALT é definida como a quantidade de enzima que gera 1,0 μmol de piruvato por minuto a 37 °C.
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Pictogramas
Health hazard
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Investigation of Therapeutic Effects of $\alpha$-Mangostin on Thioacetamide-Induced Cirrhosis in Rats
Nilbunga S.
Journal of the Medical Association of Thailand = Chotmaihet Thangphaet, 98(9), S91-S97 (2015)
Brett Palaschak et al.
Molecular therapy. Methods & clinical development, 5, 142-152 (2017-05-10)
Multiple independent adeno-associated virus (AAV) gene therapy clinical trials for hemophilia B, utilizing different AAV serotypes, have reported a vector dose-dependent loss of circulating factor IX (FIX) protein associated with capsid-specific CD8
Nan Wu et al.
Laboratory investigation; a journal of technical methods and pathology, 97(7), 843-853 (2017-06-06)
The Hippo signaling pathway and the Notch signaling pathway are evolutionary conserved signaling cascades that have important roles in embryonic development of many organs. In murine liver, disruption of either pathway impairs intrahepatic bile duct development. Recent studies suggested that
Melissa F Brereton et al.
Nature communications, 7, 13496-13496 (2016-11-25)
Insulin secretion from pancreatic β-cells is impaired in all forms of diabetes. The resultant hyperglycaemia has deleterious effects on many tissues, including β-cells. Here we show that chronic hyperglycaemia impairs glucose metabolism and alters expression of metabolic genes in pancreatic
L Bočkor et al.
Gene therapy, 24(10), 649-660 (2017-08-15)
Adeno-associated virus (AAV) -mediated gene therapy is a promising strategy to treat liver-based monogenic diseases. However, two major obstacles limit its success: first, vector dilution in actively dividing cells, such as hepatocytes in neonates/children, due to the non-integrating nature of