MAK055
AST Activity Assay Kit
sufficient for 100 colorimetric tests
Sinônimo(s):
Aspartate Aminotransferase Activity Assay Kit, Glutamate-Oxaloacetate Transaminase Activity Assay Kit, SGOT Activity Assay Kit, Serum Glutamate-Oxaloacetate Transaminase Activity Assay Kit
About This Item
Produtos recomendados
uso
sufficient for 100 colorimetric tests
método de detecção
colorimetric
doença(s) relevante(s)
gastrointestinal diseases; cardiovascular diseases
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
human ... GOT1(2805)
mouse ... GOT1(14718)
rat ... GOT1(24401)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aplicação
Características e benefícios
Adequação
Princípio
substituído por
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)