RAB0654
Human EPO / Erythropoietin ELISA Kit
for serum, plasma, cell culture supernatants and urine
Sinônimo(s):
Erythropoietin
About This Item
Produtos recomendados
reatividade de espécies
human
embalagem
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
técnica(s)
ELISA: suitable
entrada
sample type cell culture supernatant(s)
sample type plasma
sample type serum
sample type urine
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 0.15 mIU/mL
standard curve range: 0.137-100 mIU/mL
método de detecção
colorimetric
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
human ... EPO(2056)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Outras notas
Please type the word sample in the text box provided for lot number.
Componentes do kit também disponíveis separadamente
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Met. Corr. 1
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials