T123
Thioperamide maleate salt
solid
Sinônimo(s):
MR-12842, N-Cyclohexyl-4-(1H-imidazol-4-yl)-1-piperidinecarbothioamide maleate salt
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
solid
condição de armazenamento
desiccated
under inert gas
cor
white
solubilidade
H2O: >10 mg/mL
DMSO: 12 mg/mL
ethanol: 3 mg/mL
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)\C=C/C(O)=O.S=C(CC1CCCCC1)N2CCC(CC2)c3c[nH]cn3
InChI
1S/C16H25N3S.C4H4O4/c20-16(10-13-4-2-1-3-5-13)19-8-6-14(7-9-19)15-11-17-12-18-15;5-3(6)1-2-4(7)8/h11-14H,1-10H2,(H,17,18);1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1-
chave InChI
REZRBLGMJZZSID-BTJKTKAUSA-N
Informações sobre genes
human ... HRH3(11255)
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3