B0287
Monoclonal Anti-FITC−Biotin antibody produced in mouse
clone FL-D6, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Monoclonal Anti-FITC
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
biotin conjugate
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
FL-D6, monoclonal
forma
buffered aqueous solution
técnica(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:400 using human tonsil
Isotipo
IgG1
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
- for amplification of signal in immunofluorescence assays
- in Ag-activated beads for flow-based micro immunoassay of parathyroid hormone and IL-5
- enzyme linked immunosorbent assay (ELISA)
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3