Key Documents
MAB045
Sigma-Aldrich
Anti-Fluorescein (FITC) Antibody, clone 5D6.2
clone 5D6.2, Chemicon®, from mouse
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
5D6.2, monoclonal
reatividade da espécie (prevista por homologia)
all
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
ELISA: suitable
Isotipo
IgG2a
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Especificidade
Fluorescein (FITC)
Aplicação
EIA. Optimal working dilutions must be determined by end user.
This Anti-Fluorescein (FITC) Antibody, clone 5D6.2 is validated for use in ELISA for the detection of Fluorescein (FITC).
Ligação
Replaces: CBL97
forma física
Format: Purified
Liquid in 0.02 M phosphate buffer, 0.25 M NaCl, pH 7.6, 0.1% sodium azide.
Outras notas
Concentration: Please refer to the Certificate of Analysis for the lot-specific concentration.
Informações legais
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Visite a Biblioteca de Documentos
Tumor cell plasticity in Ewing sarcoma, an alternative circulatory system stimulated by hypoxia.
van der Schaft, Daisy W J, et al.
Cancer Research, 65, 11520-11528 (2005)