SAB4600050
Monoclonal Anti-Fluorescein (FITC) IgG, CF™ 488A antibody produced in mouse
~2 mg/mL, clone 1F8.-1E4, purified immunoglobulin
Sinônimo(s):
Anti Fluorescein Antibody, Anti Fluorescein Antibody - Monoclonal Anti-Fluorescein (FITC) IgG, CF™488A antibody produced in mouse
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
CF™ 488A conjugate
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
1F8.-1E4, monoclonal
forma
buffered aqueous solution
concentração
~2 mg/mL
técnica(s)
indirect immunofluorescence: 1-10 μg/mL
Isotipo
IgG1κ
fluorescência
λex 490 nm; λem 515 nm
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
CF™ dyes are a series of highly water-soluble fluorescent dyes, with wavelength extended over the visible and near-infrared (IR) spectrum for labeling biomolecules, mainly proteins and nucleic acids. The primary structure of the CF™ dyes is either cyanine dyes or rhodamine dyes. CF™ 633 produces the brightest antibody conjugates among spectrally similar dyes when excited by the 633nm He-Ne laser or the 635nm red diode laser. The most important advantage of CF™ 633 is its excellent photostability. The molecular weight of CF™ 633 is ~820 and its absorption/emission maxima are at 630/650nm.
Características e benefícios
forma física
Nota de preparo
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2