11333089001
Roche
Anti-Digoxigenin
from sheep
Sinônimo(s):
anti-digoxigenin, digoxigenin
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
sheep
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
forma
lyophilized
embalagem
pkg of 200 μg
fabricante/nome comercial
Roche
Isotipo
IgG
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
Especificidade
Aplicação
- ELISA
- Immunohistocytochemistry
- In situ hybridization
- Western blot
Ações bioquímicas/fisiológicas
Nota de preparo
- ELISA: for coating: 2 to 4 μg/ml
- Immunohistocytochemistry: 0.5 to 2 μg/ml
- In situ hybridization: 0.2 to 0.4 μg/ml
- Western blot: 0.5 to 2 μg/ml
Working solution: For coating applications: PBS (phosphate buffered saline), pH 7.4
Reconstituição
Nota de análise
Outras notas
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
does not flash
Ponto de fulgor (°C)
does not flash
Os clientes também visualizaram
Artigos
Digoxigenin (DIG) labeling methods and kits for DNA and RNA DIG probes, random primed DNA labeling, nick translation labeling, 5’ and 3’ oligonucleotide end-labeling.