CHLUM-RO
Roche
BM Chemiluminescence Western Blotting Substrate (POD)
pkg of 1 set (11500708001 [1,000 cm2 membrane]), pkg of 1 set (11500694001 [4,000 cm2 membrane])
Sinônimo(s):
POD, Western blot
About This Item
Código UNSPSC:
41105332
Produtos recomendados
embalagem
pkg of 1 set (11500694001 [4,000 cm2 membrane])
pkg of 1 set (11500708001 [1,000 cm2 membrane])
Nível de qualidade
fabricante/nome comercial
Roche
temperatura de armazenamento
2-8°C
Aplicação
BM chemiluminescence western blotting substrate (POD) has been used along with horseradish peroxidase-coupled secondary antibodies, to visualize cells on the membranes.
Características e benefícios
Sensitivity: <10pg antigen in western blots. Shows at least 10-fold higher sensitivity than other nonradioactive or radioactive detection systems on PVDF membranes (using β-galactosidase, anti-β-galactosidase, or anti-mouse IgG-POD, Fab fragments).
Embalagem
1 kit containing 3 components
Qualidade
Each lot is function tested in a dot blot.
Outras notas
For life science research only. Not for use in diagnostic procedures.
Somente componentes do kit
Nº do produto
Descrição
- Luminol Substrate Solution with enhancer
- NaBO3 Starting Solution
- Blocking Reagent
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
does not flash
Ponto de fulgor (°C)
does not flash
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Kinome-wide functional analysis highlights the role of cytoskeletal remodeling in somatic cell reprogramming.
Sakurai K, et al.
Cell Stem Cell, 523-34 null
Characterization of the platelet granule proteome: Evidence of the presence of MHC1 in alpha-granules
Zufferey A, et al.
Journal of Proteomics, 130-40 null
Syncytin proteins incorporated in placenta exosomes are important for cell uptake and show variation in abundance in serum exosomes from patients with preeclampsia.
Vargas A, et al.
Faseb Journal, 3703-19 null