Documentos Principais
880133P
Avanti
Bis-DSPE PEG2000
Avanti Research - A Croda Brand 880133P, powder
Sinônimo(s):
Bis(1,2-distearoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine)-N-[(polyethylene glycol)-2000] (sodium salt)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C172H336N2Na2O62P2
Número CAS:
Peso molecular:
3532.41
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Formulário
powder
embalagem
pkg of 1 × 25 mg (880133P-25mg)
fabricante/nome comercial
Avanti Research - A Croda Brand 880133P
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[H][C@@](COP([O-])(OCCNC(COCCOCCOCCOCC(NCCOP([O-])(OC[C@]([H])(OC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)=O)=O)=O)=O)(OC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O.[Na+].[Na+]
Embalagem
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (880133P-25mg)
Informações legais
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Lot/Batch Number
Lamentamos, não temos COA para este produto disponíveis online no momento.
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 6
1 of 6
18:0 PEG2000 PE Avanti Research™ - A Croda Brand
Avanti
880120P
18:0 PEG2000 PE
18:0 PEG2000 PE Avanti Research™ - A Croda Brand 880120C
Avanti
880120C
18:0 PEG2000 PE
16:0 PEG2000 PE Avanti Research™ - A Croda Brand 880160P, powder
Avanti
880160P
16:0 PEG2000 PE