Key Documents
880121P
Avanti
DSPE-PEG(2000) Succinyl
Avanti Research - A Croda Brand 880121P, powder
Sinônimo(s):
1,2-distearoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-[succinyl(polyethylene glycol)-2000] (ammonium salt)
About This Item
Número CAS:
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
forma
powder
embalagem
pkg of 1 × 10 mg (880121P-10mg)
pkg of 1 × 100 mg (880121P-100mg)
fabricante/nome comercial
Avanti Research - A Croda Brand 880121P
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[H][C@@](COP([O-])(OCCNC(OCCOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO/C=C\N([H])C(CCC(O)=O)=O)=O)=O)(OC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=
Descrição geral
DSPE-PEG(2000) Succinyl is a functionalized polyethylene glycol (PEG) lipid conjugate.
Aplicação
DSPE-PEG(2000) Succinyl has been used to create a lipid monolayer for the synthesis of nanoparticles encapsulating curcumin.
Embalagem
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (880121P-100mg)
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (880121P-10mg)
Informações legais
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
No data available
Ponto de fulgor (°C)
No data available
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
Lipid-polymer nanoparticles encapsulating curcumin for modulating the vascular deposition of breast cancer cells
Palange AL, et al.
Nanomedicine: Nanotechnology, Biology, and Medicine, 10(5), e991-e1002 (2014)