SAB4200738
Anti-FITC antibody, Mouse monoclonal
clone FL-D6, purified from hybridoma cell culture
Sinônimo(s):
Anti-Fluorescein isothiocyanate
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified from hybridoma cell culture
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
FL-D6, monoclonal
forma
buffered aqueous solution
concentração
~1.0 mg/mL
técnica(s)
immunoblotting: 1.25-2.5 μg/mL using ExtrAvidin-FITC
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: 0.15-0.3 μg/mL using 5 μg/ml ExtrAvidin-FITC
Isotipo
IgG1
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Descrição geral
FITC (fluorescein isothiocyanate) is a fluorochrome dye that absorbs ultraviolet or blue light (with peak wavelength of approximately 495 nm) causing molecules to become excited and emit a visible yellow-green light (with peak wavelength of approximately 519 nm).
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
- immunoblotting
- enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA)
- immunohistochemistry
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Armazenamento e estabilidade