Documentos Principais
A5691
Sigma-Aldrich
Anti-actina monoclonal, α-músculo liso
clone 1A4, purified from hybridoma cell culture
Sinônimo(s):
SMA
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
alkaline phosphatase conjugate
forma do anticorpo
purified from hybridoma cell culture
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
1A4, monoclonal
Formulário
buffered aqueous glycerol solution
peso molecular
antigen ~42 kDa
reatividade de espécies
human, mouse, rat, chicken, frog, canine, rabbit, guinea pig, goat, bovine, sheep, snake
técnica(s)
ELISA: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:20 using human tonsil or appendix sections
western blot: 1:100 using chicken gizzard extract/ Mouse heart extract
Isotipo
IgG2a
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
mouse ... Acta2(11475)
rat ... Acta2(81633)
Descrição geral
O anticorpo (também conhecido como anti-α-Sm-1) é específico para a isoforma única da α-actina do músculo liso. Ele reage especificamente com a α-actina do músculo liso em ensaios de immunoblotting e marca as células de músculo liso em cortes de tecido congeladas ou embebidas em parafina e fixadas em formalina.
Actin is a highly conserved protein that is a major component of both the cytoskeletal and contractile structures in all cell types. It varies in amount, being related to the type of differentiation and to the functional state of cells and tissues. Actin can be found in two different forms of aggregation, the globular or the fibrillar state, and at least six distinct isoforms occur in vertebrates. The actins exhibit over 90% sequence homology, but each isoform has a unique NH2-terminal sequence. The isoforms are comprised of three α actins (skeletal, cardiac, smooth), one β actin (β-non-muscle) and two γ actins (γ smooth muscle and γ non-muscle).
Imunogênio
Decapeptídeo sintético na terminação N de α-actina de músculo liso.
Aplicação
A imunocitoquímica foi realizada em células do músculo liso de aortas bovinas usando o anticorpo monoclonal anti-ACTA2. As células foram cultivadas primeiro em lamínulas de vidro e fixadas em 50% de acetona/EtOH por 10 minutos a 4 graus.
Os cortes embebidos em parafina de enxertos de tecido de testículo de rato foram corados por imuno-histoquímica com anticorpo monoclonal de camundongo antimúsculo liso dirigido contra actina.
A análise por IHC do tecido cardíaco de camundongo corado com x-gal foi realizada usando o anticorpo primário, anticorpo monoclonal de camundongo antimúsculo liso dirigido contra actina, para identificar miofibroblastos.
Applications in which this antibody has been used successfully, and the associated peer-reviewed papers, are given below.
Immunohistochemistry (1 paper)
Immunocytochemistry was performed on kertocytes fixed in 1% PFA and incubated with mouse monoclonal anti-smooth muscle actin (14A) at a 1:100 dilution.
Mouse monoclonal anti-actin, α−smooth muscle-alkaline phosphatase antibody has been used for immunohistochemical application in mouse and human tissues.
forma física
Solution in 0.05 M Tris buffer, pH 8.0, containing 1 mM MgCl2, 1% bovine serum albumin, 50% glycerol, and 15 mM sodium azide as a preservative.
Outras notas
To view an Actin antibody selection guide, please visit www.sigmaaldrich.com/actin.
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Jason Webber et al.
The American journal of pathology, 175(1), 148-160 (2009-06-23)
Myofibroblasts are contractile cells that are characterized by the expression of alpha-smooth muscle actin and mediate the closure of wounds and the formation of collagen-rich scars. Their presence in organs such as lungs, liver, and kidney has long been established
Ye Ding et al.
Circulation research, 119(6), 718-730 (2016-07-22)
AMP-activated protein kinase (AMPK) has been reported to play a protective role in atherosclerosis. However, whether AMPKα2 controls atherosclerotic plaque stability remains unknown. The aim of this study was to evaluate the impact of AMPKα2 deletion on atherosclerotic plaque stability
Kenneth Chan et al.
Journal of the American Heart Association, 6(11) (2017-11-02)
Genome-wide association studies identified ADAMTS7 as a risk locus for coronary artery disease (CAD). Functional studies suggest that ADAMTS7 may promote cellular processes in atherosclerosis. We sought to examine the association between genetic variation at ADAMTS7 and measures of atherosclerosis
Alex H P Chan et al.
PloS one, 12(3), e0174773-e0174773 (2017-03-30)
Current animal models for the evaluation of synthetic grafts are lacking many of the molecular tools and transgenic studies available to other branches of biology. A mouse model of vascular grafting would allow for the study of molecular mechanisms of
Hou-Zao Chen et al.
Circulation research, 119(10), 1076-1088 (2016-10-30)
Uncontrolled growth of abdominal aortic aneurysms (AAAs) is a life-threatening vascular disease without an effective pharmaceutical treatment. AAA incidence dramatically increases with advancing age in men. However, the molecular mechanisms by which aging predisposes individuals to AAAs remain unknown. In