AB758
Anti-Collagen Type I Antibody
Chemicon®, from goat
Sinônimo(s):
Anti-CAFYD, Anti-EDSARTH1, Anti-EDSC, Anti-OI1, Anti-OI2, Anti-OI3, Anti-OI4
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
goat
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
human, bovine
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
ELISA: suitable
dot blot: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
adequação
not suitable for immunohistochemistry (Paraffin)
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... COL1A1(1277)
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
ELISA: 1:50-1:100
Indirect immunohistochemistry (frozen sections only): 1:10-1:20
Indirect immunocytochemistry: 1:10-1:20
Antibody reacts with human collagen I in reduced westerns with supernatant samples from serum-free cultures of human fibroblasts {LMF, personal communication}.
Not recommended for paraffin tissue sections.
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
forma física
Outras notas
Informações legais
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Repr. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects