MAB1340
Anti-Collagen Type I (COL1A1) Antibody
CHEMICON®, mouse monoclonal, C11
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Anti-Collagen Type I Antibody, clone C11, ascites fluid, clone C11, Chemicon®
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
ascites fluid
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
C11, monoclonal
reatividade de espécies
human
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
Isotipo
IgG
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... COL1A1(1277)
Especificidade
Aplicação
ELISA: Apparent binding constant from titration curves is approximately 0.1nM. Antibody suitable for use in sandwich ELISA for specific determination of collagen I, employed as either a capture antibody or as a second, detecting antibody.
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
forma física
Outras notas
Informações legais
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2