AB755P
Anti-Collagen Type I (COL1A1) Antibody
CHEMICON®, rabbit polyclonal
Sinônimo(s):
Anti-CAFYD, Anti-EDSC, Anti-OI1, Anti-OI2, Anti-OI3, Anti-OI4
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Anti-Rat Collagen Type I Antibody, Chemicon®, from rabbit
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
rat
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
radioimmunoassay: suitable
Isotipo
IgG
adequação
not suitable for Western blot
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... COL1A1(1277)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
A 1:200 dilution of a previous lot was used in ELISA.
RIA:
A previous lot of this antibody was used in RIA.
Immunocytochemistry:
A 1:40-1:80 dilution of a previous lot was used for immunofluorescent staining of frozen rat skin and liver tissues.
Can also be used for acetone-fixed cells.
Immunohistochemistry:
1:40-1:80 dilution for immunofluorescent staining of frozen rat skin and liver tissues. The antibody is also reactive on paraffin embedded rat tissues (skin, liver) at a tdilution of 1:500 using an ABC detection system.
Not recommended for Western blots.
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Qualidade
Collagen Type I (cat. # AB755P) staining pattern/morphology in rat skin. Tissue is pre-treated with Citrate pH 6.0, antigen retrieval. This lot of antibody is diluted to 1:1000, using IHC-Select reagents used with HRP-DAB. Immunoreactivity is seen fiber-staining on paraffin section. Note that the staining pattern is as expected.
IHC-Paraffin Staining With Epitope Retrieval: Rat Skin
forma física
Nota de análise
Rat hepatic stellate cell lysate
Outras notas
Informações legais
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1