MAB19562
Anti-Laminin-5 (γ2 chain) Antibody, clone D4B5
clone D4B5, Chemicon®, from mouse
Sinônimo(s):
Laminin 5
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
D4B5, monoclonal
reatividade de espécies
human
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... LAMC2(3918)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Cell Structure
ECM Proteins
Immunohistochemistry of paraffin sections: 5-10ug/ml is suggested. Do not over fix. A light 4% or 2% PFA are best. 4 mm thick paraffin sections are dewaxed, rehydrated and immersed in 0.3% hydrogen peroxide-containing methanol for inactivation of intrinsic peroxidase, followed by treatment with Protease XXIV (Sigma) for 15 min at room temperature (0.01-0.05%). Do not use trypsin. Antibody incubation at 37°C for 1 hour, followed by secondary antibody detection and visualization with DAB (Mizushima et al. 1998). Do not place the monoclonal antibody in serum blocks because serum conatins laminin 5 which will bind and interfere with the antibody. Use BSA or other such media instead.
Strongly positive staining is seen in Basement Membrane of the following tissues: Skin, Esophagus, Lung, and Kidney. Positive staining is also seen in Stomach, Small intestine, Spleen, Thymus, Prostate, and Ovary. Thyroid, Testis, Skeletal and Cardiac muscle were negative for LN5 staining.
Inhibition of alpha2beta1 integrin binding to laminin 5 (40ug/ml) (Decline & Rousselle 2000).
ELISA Optimal working dilutions must be determined by end user.
Qualidade
Western Blot Analysis: A 1:500-1:2000 dilution of this antibody detected Laminin-5, gamma2 chain in 10 µg of human recombinant Laminin-5.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
Human pancreatic tumor tissue, human breast carcinoma tissue or A-431 whole cell lysate
Outras notas
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2