L9393
Anti-Laminin (LAMA1) antibody
rabbit polyclonal
Sinônimo(s):
Laminin Antibody
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Anti-laminina, 0.5 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
animal, human
validação aprimorada
independent
Learn more about Antibody Enhanced Validation
concentração
0.5 mg/mL
técnica(s)
dot blot: 1:1,000
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:30 using human and animal tissues
microarray: suitable
nº de adesão UniProt
aplicação(ões)
research pathology
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... LAMA1(284217)
mouse ... Lama1(16772)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Uma diluição de trabalho de pelo menos 1:1.000 foi determinada por imunoensaio dot blot usando laminina a 50 ng por dot.
Uma diluição de trabalho de pelo menos 1:25 foi determinada por imuno-histologia indireta usando tecidos humanos e animais fixados em formalina e embebidos em parafina.
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Armazenamento e estabilidade
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?