MAB1914P
Anti-Laminin gamma 1 Antibody, clone A5
clone A5, Chemicon®, from rat
Sinônimo(s):
LAMC1
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rat
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
A5, monoclonal
reatividade de espécies
mouse, human
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
Isotipo
IgG2aκ
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... LAMC1(3915)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
ECM Proteins
Adhesion (CAMs)
Descrição-alvo
forma física
Nota de análise
Tubular carcinoma of the colon and fibroneuroma
Outras notas
Informações legais
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1