M4276
Anti-MYH-1 Antibody
mouse monoclonal, MY-32
Sinônimo(s):
Anti-Myosin Antibody
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Monoclonal Anti-Myosin (Skeletal, Fast) antibody produced in mouse, clone MY-32, ascites fluid
fonte biológica
mouse
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
ascites fluid
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
MY-32, monoclonal
contém
15 mM sodium azide
reatividade de espécies
rat, chicken, rabbit, mouse, human, bovine, guinea pig, feline
técnica(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:400 using skeletal muscle tissue
indirect immunofluorescence: 1:400
western blot: 1:1,000 using rabbit leg muscle extract
Isotipo
IgG1
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... MYH1(4619) , MYH2(4620)
mouse ... Myh1(17879) , Myh2(17882)
rat ... Myh1(287408) , Myh2(691644)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
- immunohistochemistry
- immunostaining
- western blotting at a dilution 1:1000 and 1:90000†
- indirect immunofluorescence (dilution 1:400) of formalin-fixed, paraffin-embedded sections of human or animal skeletal muscle tissue preparation.
- dot immunobinding on muscle extracts or purified myosin preparations
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?