M7786
Monoclonal Anti-Myosin (Smooth) antibody produced in mouse
clone hSM-V, ascites fluid
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
ascites fluid
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
hSM-V, monoclonal
peso molecular
antigen 200-204 kDa
contém
15 mM sodium azide
reatividade de espécies
guinea pig, human, pig, canine, rabbit, chicken
técnica(s)
immunohistochemistry: 1:500 using and animal frozen section using acetone fixed human.
immunohistochemistry: suitable using using methacarn-fixed, paraffin-embedded sections of human and animal tissue
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... MYH11(4629)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
- immunoblotting
- immunoprecipitation
- immunohistochemistry
- immunocytochemistry
- flow cytometry
- immunofluorescence
Ações bioquímicas/fisiológicas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2