C2687
Monoclonal Anti-Calponin antibody produced in mouse
clone hCP, ascites fluid
Sinônimo(s):
Anti-Calponin-1
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
ascites fluid
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
hCP, monoclonal
peso molecular
antigen 34 kDa
contém
15 mM sodium azide
reatividade de espécies
rat, rabbit, pig, human, mouse
técnica(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
microarray: suitable
western blot: 1:10,000 using human uterus extract
Isotipo
IgG1
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... CNN1(1264) , CNN2(1265)
mouse ... Cnn1(12797) , Cnn2(12798)
rat ... Cnn1(65204) , Kcnip4(259243)
Categorias relacionadas
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
- Immunohistochemistry using formalin-fixed, paraffin-embedded sections
- Immunoprecipitation
- Microarray
- Western blotting (at a dilution of 1:10,000 using human uterus extract)
- Flow cytometry analysis
Ações bioquímicas/fisiológicas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?