MABT167
Anti-Transgelin/SM22a Antibody, clone 20F2.2
clone 20F2.2, from mouse
Sinônimo(s):
Transgelin, 22 kDa actin-binding protein, Protein WS3-10, Smooth muscle protein 22-alpha, SM22-alpha, SM22a
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
20F2.2, monoclonal
reatividade de espécies
human, mouse, rat
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... TAGLN(6876)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Cell Structure
Cytoskeleton
Immunocytochemistry Analysis: A 1:50 dilution from a representative lot detected Transgelin/SM22a in NIH/3T3 cells.
Qualidade
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected Transgelin/SM22a in 10 µg of U20S cell lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
U20S cell lysate
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1