Documentos Principais
AB5605
Sigma-Aldrich
Anticorpo anti-4-hidroxinonenal
serum, Chemicon®
Sinônimo(s):
4-HNE
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
fonte biológica
goat
Nível de qualidade
forma do anticorpo
serum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
human
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
ELISA: suitable
western blot: suitable
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Descrição geral
A peroxidação dos lipídeos da membrana pelos radicais livres é um processo contínuo e bem controlado que ocorre durante a renovação celular normal e o processo normal de envelhecimento. Há também o processo descontrolado de produção de radicais livres e aumento da peroxidação lipídica que está associado à lesão hepática como consequência da exposição a hidrocarbonetos halogenados, abuso excessivo de álcool e sobrecarga aguda ou crônica de ferro. Acredita-se que o excesso de produção de radicais livres e a peroxidação lipídica sejam um fator etiológico em doenças como aterosclerose, diabetes, hemocromatose genética, câncer e doenças neurodegenerativas, como a doença de Alzheimer e Parkinson. O 4-Hidroxinonenal (HNE) é um aldeído citotóxico altamente reativo que é liberado durante a oxidação de ácidos graxos insaturados w-6. O HNE pode reagir eficientemente com grupos sulfidrila ou grupos histidina e lisina de proteínas para formar adutos de proteína HNE estáveis, além de fosfolipídios e ácidos nucleicos. É através dessa modificação de biomoléculas por HNE que se acredita que o HNE exerce seus efeitos citotóxicos. Essa molécula multifuncional pode ser considerada como um "segundo mensageiro tóxico", que dissemina e aumenta os eventos iniciais de radicais livres. Acredita-se que seja amplamente responsável pelos efeitos citopatológicos observados durante o estresse oxidativo. Altos níveis de 4-HNE foram detectados em um grande número de estados de doença, indicando algum envolvimento desse aldeído na sua patogênese. Alguns dos efeitos patobioquímicos proeminentes do 4-HNE são a estimulação da fibrogênese e da inflamação. Isso indica uma potencial contribuição para a patogênese de diversas doenças crônicas, cuja progressão é apoiada por reações inflamatórias e caracterizada por fibrose. O 4-HNE também pode desempenhar um papel na carcinogênese devido à sua capacidade de modular a proliferação celular através da interferência na atividade das ciclinas e proteínas quinases e da inibição da resposta apoptótica.
Especificidade
A porção HNE reconhecida por esse anticorpo AB5605 é uma modificação bioquímica independente da espécie. O anticorpo anit-4-HNE deverá ter uma ampla reatividade com espécies em conformidade.
Específico para 4-hidroxinonenal (4-HNE).
Imunogênio
4-HNE.
Aplicação
Categoria de pesquisa
Neurociência
O anticorpo anti-4-hidroxinonenal detecta o nível de 4-hidroxinonenal e foi publicado e validado para uso em ELISA e WB.
Subcategoria de pesquisa
Estresse oxidativo
Western blot: 1:3000 em lisado cerebral da doença de Alzheimer humano.
ELISA: >1:10.000
As diluições de trabalho ideais devem ser determinadas pelo usuário final.
forma física
Anti-soro de cabra. Líquido com 0,1% de azida sódica
Armazenamento e estabilidade
Mantenha a -20 °C em alíquotas não diluídas por até 6 meses após a data de recebimento. Evite ciclos repetidos de congelamento/descongelamento. Não armazene em congeladores autodescongelantes.
Informações legais
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Exoneração de responsabilidade
Exceto quando indicado em contrário no nosso catálogo ou em outros documentos da empresa que acompanham o(s) produto(s), os nossos produtos destinam-se somente para uso em pesquisa e não devem ser usados para qualquer outra finalidade, o que inclui, dentre outros, usos comerciais não autorizados, usos para diagnóstico in vitro, usos terapêuticos ex vivo ou in vivo, ou qualquer tipo de consumo ou aplicação em humanos ou animais.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Visite a Biblioteca de Documentos
Redox imbalance and morphological changes in skin fibroblasts in typical Rett syndrome.
Signorini, C; Leoncini, S; De Felice, C; Pecorelli, A; Meloni, I; Ariani, F; Mari et al.
Oxidative Medicine and Cellular Longevity null
Erythrocyte shape abnormalities, membrane oxidative damage, and ?-actin alterations: an unrecognized triad in classical autism.
Ciccoli, L; De Felice, C; Paccagnini, E; Leoncini, S; Pecorelli, A; Signorini et al.
Mediators of Inflammation null
Nicolas Melis et al.
Journal of the American Society of Nephrology : JASN, 28(3), 811-822 (2016-09-11)
The eukaryotic initiation factor 5A (eIF5A), which is highly conserved throughout evolution, has the unique characteristic of post-translational activation through hypusination. This modification is catalyzed by two enzymatic steps involving deoxyhypusine synthase (DHPS) and deoxyhypusine hydroxylase (DOHH). Notably, eIF5A may
Morphological changes and oxidative damage in Rett Syndrome erythrocytes.
Lucia Ciccoli,Claudio De Felice,Eugenio Paccagnini,Silvia Leoncini,Alessandra Pecorelli et al.
Biochimica et Biophysica Acta null
Effects of ?-3 PUFAs supplementation on myocardial function and oxidative stress markers in typical Rett syndrome.
Maffei, S; De Felice, C; Cannarile, P; Leoncini, S; Signorini, C; Pecorelli, A; Montomoli et al.
Mediators of Inflammation null