N0409
Anti-Nitrotyrosine antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Nitrotyrosine Antibody, Nitrotyrosine Antibody - Anti-Nitrotyrosine antibody produced in rabbit
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
wide range
embalagem
antibody small pack of 25 μL
técnica(s)
immunohistochemistry (frozen sections): 1:1000 using methacarn-fixed, frozen sections of human Alzheimer′s Disease brain
indirect ELISA: 1:1,000 using nitrated-BSA
indirect immunofluorescence: 1:1,000 using A549 cells metabolically labeled with 3-nitrotyrosine
microarray: suitable
western blot: 1:1,000 using nitrated-BSA
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... NOS1(4842)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
- immunoblotting
- enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA)
- immunohistochemistry
- immunofluorescence immunocytochemistry
- confocal microscopy
- immunofluorescent staining
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Nota de preparo
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?