MAB5404
Anti-Nitrotyrosine Antibody, clone 2A8.2
clone 2A8.2, Chemicon®, from mouse
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
2A8.2, monoclonal
reatividade da espécie (prevista por homologia)
all
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotipo
IgG2b
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... NOS1(4842)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
1:50-1:100 on paraffin embedded of a previous lot, 10% neutral buffer formalin fixed mouse liver (animal treated with Zymosan) and normal human cerebellum tissues. The tissues must be pretreated with heat induced epitope retrieval (HIER). Incubation with the MAB5404 was for 10 minutes and the reaction was developed with the Chemicon IHC-Select, HRP-DAB kit (Catalog number DAB150).
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Neuroscience
Oxidative Stress
Qualidade
Western Blot Analysis:
1:500 dilution of this antibody detected Nitrotyrosine on 10 μg of Nitrotyrosine Immunoblot Controls (cat. # 12-354).
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
Nitrated BSA
Outras notas
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2