05-233
Anti-Nitrotyrosine Antibody, clone 1A6
clone 1A6, Upstate®, from mouse
Sinônimo(s):
Anti-nitrotyrosine antibody
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
1A6, monoclonal
reatividade de espécies
vertebrates
fabricante/nome comercial
Upstate®
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2bκ
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... NOS1(4842)
Descrição geral
Aplicação
Qualidade
Descrição-alvo
forma física
Nota de análise
Immunohistochemistry: Human Alzheimer disease brain sections (Methacarn fixed), mouse liver
Immunoblotting: Nitrated-BSA
Indirect ELISA: nitrated-BSA
Indirect immunofluorescence: A549 cells metabolically labeled with 3-nitrotyrosine
Informações legais
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Artigos
The term neurodegeneration characterizes a chronic loss of neuronal structure and function leading to progressive mental impairments.