Documentos Principais
C28898
Sigma-Aldrich
2-Chlorobutane
≥99%
Sinônimo(s):
sec-Butyl chloride
About This Item
Fórmula linear:
CH3CH2CHClCH3
Número CAS:
Peso molecular:
92.57
Beilstein:
1718770
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
≥99%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.396 (lit.)
p.e.
68-70 °C (lit.)
pf
−140 °C (lit.)
densidade
0.873 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCC(C)Cl
InChI
1S/C4H9Cl/c1-3-4(2)5/h4H,3H2,1-2H3
chave InChI
BSPCSKHALVHRSR-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Flame
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
5.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-15 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 5
1 of 5