Documentos Principais
19780
Sigma-Aldrich
2-Chloro-2-methylpropane
puriss. p.a., ≥99.0% (GC)
Sinônimo(s):
tert-Butyl chloride
About This Item
Fórmula linear:
(CH3)3CCl
Número CAS:
Peso molecular:
92.57
Beilstein:
1730872
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
densidade de vapor
3.2 (vs air)
Nível de qualidade
pressão de vapor
4.82 psi ( 20 °C)
grau
puriss. p.a.
Ensaio
≥99.0% (GC)
resíduo de evaporação
≤0.01%
índice de refração
n20/D 1.385 (lit.)
n20/D 1.385
p.e.
51-52 °C (lit.)
pf
−25 °C (lit.)
densidade
0.851 g/mL at 25 °C (lit.)
traços de cátion
Al: ≤0.5 mg/kg
Ba: ≤0.1 mg/kg
Bi: ≤0.1 mg/kg
Ca: ≤0.5 mg/kg
Cd: ≤0.05 mg/kg
Co: ≤0.02 mg/kg
Cr: ≤0.02 mg/kg
Cu: ≤0.02 mg/kg
Fe: ≤0.5 mg/kg
K: ≤0.5 mg/kg
Li: ≤0.1 mg/kg
Mg: ≤0.1 mg/kg
Mn: ≤0.02 mg/kg
Mo: ≤0.1 mg/kg
Na: ≤2 mg/kg
Ni: ≤0.02 mg/kg
Pb: ≤0.1 mg/kg
Sr: ≤0.1 mg/kg
Zn: ≤0.1 mg/kg
grupo funcional
alkyl halide
chloro
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)Cl
InChI
1S/C4H9Cl/c1-4(2,3)5/h1-3H3
chave InChI
NBRKLOOSMBRFMH-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Pictogramas
Flame
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
-9.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-23 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 8
1 of 8
Youngseon Shim et al.
The journal of physical chemistry. B, 112(9), 2637-2643 (2008-02-14)
The S(N)1 ionization reaction RX --> R(+) + X(-) for 2-chloro-2-methylpropane in ionic liquid 1-ethyl-3-methylimidazolium hexafluorophosphate ([emim](+)P(-)(6)) is studied via molecular dynamics computer simulations. By employing a two-state valence-bond description for electronic structure variations of the reaction complex, the free
Maria C Mavroudi et al.
Electrophoresis, 35(18), 2573-2578 (2014-05-24)
The aim of the present study is the CE performance evaluation for the separation of 2-arylpropionic acid nonsteroidal anti-inflammatory drugs. In particular, the separation of indoprofen, carprofen, ketoprofen, ibuprofen, and flurbiprofen was obtained by supporting the BGE either with SDS