Documentos Principais
1.01692
Supelco
1-Clorobutano
for liquid chromatography LiChrosolv®
Sinônimo(s):
1-Clorobutano
About This Item
Fórmula linear:
CH3(CH2)3Cl
Número CAS:
Peso molecular:
92.57
Número MDL:
Código UNSPSC:
12191502
Número do índice EC:
203-696-6
NACRES:
NA.03
Ensaio:
≥99.8% (GC)
técnica(s):
HPLC: suitable
p.e.:
79 °C/1013 hPa
pressão de vapor:
110 hPa ( 20 °C)
pressão de vapor
110 hPa ( 20 °C)
Nível de qualidade
linha de produto
LiChrosolv®
grau
isocratic
Ensaio
≥99.8% (GC)
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
280 °C
potência
2200 mg/kg LD50, oral (Rat)
Lim. expl.
1.8-10.1 % (v/v)
técnica(s)
HPLC: suitable
Impurezas
≤0.0002 meq/g Acidity
≤0.0002 meq/g Alkalinity
≤0.01% Water
resíduo de evaporação
≤2.0 mg/L
transmitância
227 nm, ≥60%
232 nm, ≥80%
250 nm, ≥98%
p.e.
79 °C/1013 hPa
pf
-123 °C
temperatura de transição
flash point -17 °C
densidade
0.886 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C4H9Cl/c1-2-3-4-5/h2-4H2,1H3
chave InChI
VFWCMGCRMGJXDK-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Com seu alto grau de transmitância UV, baixa contagem de partículas, baixa acidez e alcalinidade e baixo nível de resíduos de evaporação, os solventes LiChrosolv são ideais para separações reprodutíveis. Como as separações normalmente ocorrem em condições de gradiente na HPLC analítica, oferecemos solventes de “grau de gradiente”, bem como de “grau isocrático”. Isso permite minimizar o efeito de gradiente do solvente envolvido.
Aplicação
  • Degradação iniciada por átomos Cl de 1-clorobutano e 2-clorobutano: Este estudo investiga a cinética e a análise do produto da degradação do 1-clorobutano iniciada por átomos de cloro. Fornece informações sobre as implicações atmosféricas dos hidrocarbonetos halogenados, relevantes para o monitoramento e a análise ambiental (Kar & Rajakumar, 2023).
  • Remediação eficiente de solo contaminado com p-cloroanilina: Utilizando o persulfato ativado na presença de compostos nanométricos de ferro zero valente/biochar, este estudo demonstra um método que pode ser adaptável para a remediação de ambientes contaminados com compostos semelhantes, como o 1-clorobutano. Isso é particularmente valioso para cientistas ambientais e técnicos de laboratório que trabalham na descontaminação do solo (Guo et al., 2023).
  • Coeficiente de taxa e mecanismo da degradação iniciada por OH de 1-clorobutano: Com foco na degradação atmosférica de 1-clorobutano por radicais hidroxila, esta pesquisa fornece dados essenciais para a compreensão do impacto ambiental e do comportamento químico do 1-clorobutano na atmosfera, o que é importante para pesquisadores em ciências ambientais e química atmosférica (Jara-Toro et al., 2020).
  • Programação genética de biofilmes catalíticos de Pseudomonas putida para aumentar a biodegradação de haloalcanos: Esta pesquisa demonstra a modificação genética de bactérias para melhorar sua capacidade de degradar haloalcanos, incluindo 1-clorobutano. Isso poderia interessar aos principais investigadores em biotecnologia e farmacêutica que pesquisam novos métodos de biodegradação para aplicações industriais (Benedetti et al., 2016).
Nota de preparo
Produto filtrado em filtro de 0,2 μm
Nota de análise
Pureza (GC): ≥ 99,8%
Identidade (IV): em conformidade
Resíduo de evaporação: ≤ 2,0 mg/l
Água: ≤ 0,01%
Acidez: ≤ 0,0002 meq/g
Alcalinidade: ≤ 0,0002 meq/g
Transmissão (em 227 nm): ≥ 60%
Transmissão (em 232 nm): ≥ 80%
Transmissão (a partir de 250 nm): ≥ 98%
Filtrado em filtro de 0,2 µm
Outras notas
Explore vários acessórios e equipamentos de segurança de laboratório para o manuseio seguro de solventes e aumente seu nível de segurança desde o primeiro uso.
Informações legais
LICHROSOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Pictogramas
FlameHealth hazard
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
10.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-12 °C - closed cup
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 8
1 of 8
Crotyl chloride technical, (cis+trans), mixture of cis- and trans-isomers (~1:6), ~70% (GC)
Sigma-Aldrich
28115
Crotyl chloride
1-Bromobutane for synthesis
Sigma-Aldrich
8.01602
1-Bromobutane
Sodium bromide BioXtra, ≥99.0%
Sigma-Aldrich
S4547
Sodium bromide
Hexano suitable for HPLC, ≥95%
Sigma-Aldrich
270504
Hexano
Sodium iodide ACS reagent, ≥99.5%
Sigma-Aldrich
383112
Sodium iodide
Hexano HPLC Plus, for HPLC, GC, and residue analysis, ≥95%
Sigma-Aldrich
650552
Hexano
terc-Butanol anhydrous, ≥99.5%
Sigma-Aldrich
471712
terc-Butanol