Key Documents
1.01213
Supelco
Tiocianato de amônio
for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
Sinônimo(s):
Tiocianato de amônio, Sulfocianeto de amônio, rodanida de amônio, sal de amônio de ácido tiociânico, sulfocianato de amônio
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
CH4N2S
Número CAS:
Peso molecular:
76.12
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352301
Número do índice EC:
217-175-6
NACRES:
NA.21
grau
ACS reagent
Nível de qualidade
Agency
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
pressão de vapor
<1 hPa ( 20 °C)
linha de produto
EMSURE®
Ensaio
≥99.0% (silver nitrate titration)
forma
solid
potência
500 mg/kg LD50, oral (Rat)
Impurezas
≤0.005% Insoluble matter
≤0.02% Iodine consuming substances
resíduo de ignição
≤0.025% (as sulfate)
pH
4.5-6.0 (20 °C, 50 g/L in H2O)
pf
151 °C
solubilidade
1600 g/L
densidade
1.3 g/cm3 at 20 °C
densidade volumétrica
600‑700 kg/m3
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤0.005%
sulfate (SO42-): ≤0.0025%
sulfide (S2-): ≤0.001%
traços de cátion
Cu: ≤0.0004%
Fe: ≤0.0001%
Pb: ≤0.0004%
heavy metals (as Pb): ≤0.0005%
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/CHNS.H3N/c2-1-3;/h3H;1H3
chave InChI
SOIFLUNRINLCBN-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
  • Estratégia de acoplamento cruzado radical C-S induzida por relé redox: Este estudo mostra uma nova aplicação de tiocianato de amônio na síntese orgânica, especificamente na tiocianação não tradicional seletiva no local de quinoxalinonas. Este método destaca a versatilidade do tiocianato de amônio na facilitação de transformações químicas complexas, úteis em pesquisas farmacêuticas e de ciências materiais (Shi et al., 2024).
  • Estratégia de conversão-intercalação de reagentes para microflores de MoS2 expandidas entre camadas: O tiocianato de amônio é utilizado para melhorar o desempenho do supercapacitor de microflores de MoS2, demonstrando seu papel crítico no desenvolvimento de materiais avançados para tecnologias de armazenamento de energia. Esta aplicação ressalta a importância do tiocianato de amónio no campo da ciência material, especialmente no aprimoramento das propriedades eletroquímicas de materiais em nanoescala (Wang et al., 2023).
  • Valorização e caracterização do bio-óleo de sementes de Salvadora persica para adsorção de poluentes atmosféricos: Esta pesquisa explora as aplicações ambientais do tiocianato de amônio, particularmente na adsorção e mitigação de poluentes atmosféricos usando bio-óleo derivado de fontes naturais. O estudo enfatiza a utilidade do composto em testes ambientais e estratégias de controle da poluição (Azizi et al., 2023).
  • Montagem camada por camada de nanocristais de CsPbX3 em homoestruturas de grande escala: Nesta aplicação, o tiocianato de amônio é usado na montagem precisa de nanocristais de perovskita, que são essenciais no desenvolvimento de dispositivos optoeletrônicos. O papel do composto na facilitação de processos de montagem de materiais de alta precisão demonstra sua importância na pesquisa e desenvolvimento científico de ponta (Cirignano et al., 2022).
  • Estudo de eletrólitos de mistura de biopolímeros baseados em MC:DN com complexo Zn-Metal inserido para dispositivos de armazenamento de energia com desempenho eletroquímico aprimorado: O tiocianato de amônio é usado aqui para melhorar as propriedades dos eletrólitos da mistura de biopolímeros, destacando sua importância no desenvolvimento de dispositivos de armazenamento de energia de alto desempenho. Esta aplicação atende às necessidades de pesquisadores focados em baterias e supercapacitores de última geração (Dannoun et al., 2022).
Ligação
Substitui: AX1415; AX1415-1
Nota de análise
Teor (argentométrico): ≥ 99,0%
Matéria insolúvel: ≤ 0,005%
Valor de pH (5%; água, 25 °C): 4,5-6,0
Cloreto (Cl): ≤ 0,005%
Sulfato (SO₄): ≤ 0,0025%
Sulfeto (S): ≤ 0,001%
Metais pesados (como Pb): ≤ 0,0005%
Cu (cobre): ≤ 0,0004%
Fe (ferro): ≤ 0,0001%
Pb (chumbo): ≤ 0,0004%
Resíduo na ignição (como sulfato): ≤ 0,025%
Substâncias que consomem iodo:
≤ 0,02%
: ≤ 0,004 meq/g
Corresponde às normas da ACS, ISO, Reag. da Ph. Eur.
Informações legais
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1