8.01602
1-Bromobutane
for synthesis
Sinônimo(s):
1-Bromobutane, Butyl bromide
About This Item
Produtos recomendados
pressão de vapor
52 hPa ( 20 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (GC)
forma
liquid
temperatura de autoignição
265 °C
potência
2761 mg/kg LD50, oral (Rat)
Lim. expl.
2.6-6.6 % (v/v)
pf
-112 °C
temperatura de transição
flash point 18.3 °C
solubilidade
0.6 g/L
densidade
1.27 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C4H9Br/c1-2-3-4-5/h2-4H2,1H3
chave InChI
MPPPKRYCTPRNTB-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.271 - 1.276
Identity (IR): passes test
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Liver, Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
50.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
10 °C - closed cup