Documentos Principais
8.01550
Sigma-Aldrich
2-Chloro-2-methylpropane
for synthesis
Sinônimo(s):
2-Chloro-2-methylpropane, tert-Butyl chloride
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C4H9Cl
Número CAS:
Peso molecular:
92.57
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
Número do índice EC:
208-066-4
NACRES:
NA.22
pressão de vapor
350 hPa ( 20 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
≥99% (GC)
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
540 °C
potência
2425 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Lim. expl.
1.8-10.1 % (v/v)
pf
-28 °C
temperatura de transição
flash point -27 °C
densidade
0.84 g/cm3 at 20 °C
cadeia de caracteres SMILES
ClC(C)(C)C
InChI
1S/C4H9Cl/c1-4(2,3)5/h1-3H3
chave InChI
NBRKLOOSMBRFMH-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 99 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.842 - 0.844
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Flame
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
-14.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-26 °C - closed cup
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 8
1 of 8