Documentos Principais
8.01786
Sigma-Aldrich
Bromobenzene
for synthesis
Sinônimo(s):
Bromobenzene, Phenyl bromide
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H5Br
Número CAS:
Peso molecular:
157.01
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
Número do índice EC:
203-623-8
NACRES:
NA.22
pressão de vapor
4 hPa ( 20 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
≥99% (GC)
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
565 °C
potência
2383 mg/kg LD50, oral (Rat)
Lim. expl.
0.5-2.5 % (v/v)
p.e.
156 °C/1013 hPa
pf
-31 °C
temperatura de transição
flash point 51 °C
densidade
1.49 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
Brc1ccccc1
InChI
1S/C6H5Br/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
chave InChI
QARVLSVVCXYDNA-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
  • Synthesis of High-Quality Perovskite Nanocrystals: Utilizing bromobenzene for aliphatic nucleophilic substitution enabled the synthesis of high-quality cesium lead bromide perovskite nanocrystals, which are critical in optoelectronic applications (Li et al., 2019).
  • Noncatalytic Bromination of Benzene: This study demonstrated the necessary conditions for the noncatalytic bromination of benzene to produce bromobenzene, providing valuable information for industrial synthesis processes (Shernyukov et al., 2016).
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 99 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.494 - 1.496
Identity (IR): passes test
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
123.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
51.0 °C - closed cup
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 5
1 of 5