91238
Éter dietílico
analytical standard
Sinônimo(s):
Éter, Éter etílico
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
densidade de vapor
2.6 (vs air)
pressão de vapor
2311 hPa ( 60 °C)
Ensaio
≥99.9% (GC)
temperatura de autoignição
320 °F
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
contém
~0.0005% 2,6-di-tert.-butyl-4-methylphenol as stabilizer
Lim. expl.
36.5 %
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Impurezas
≤0.1% water
water
índice de refração
n20/D 1.3530 (lit.)
n20/D 1.353
p.e.
34.6 °C (lit.)
pf
−116 °C (lit.)
densidade
0.706 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
environmental
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
CCOCC
InChI
1S/C4H10O/c1-3-5-4-2/h3-4H2,1-2H3
chave InChI
RTZKZFJDLAIYFH-UHFFFAOYSA-N
Produtos recomendados
recomendado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
-40.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-40 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Butyl methyl ether; Acetic acid; 2-Butanone; Ethyl acetate; Tetrahydrofuran; 1-Butanol; Isopropyl acetate; Heptane; Propyl acetate; 3-Methylbutanol; 4-Methyl-2-pentanone; Isobutyl acetate; Butyl acetate; Dimethyl sulfoxide; Anisole; Cumene
Protocolos
GC Analysis of Class 3 Residual Solvents on SUPELCOWAX® 10